4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53027.MDEA 111 EUR InStock
H53027.MD H53027.03
4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxycarbonylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₄
MW: 194,98 g/mol
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788425
Numéro CAS: 850567-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité