(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53209.MD H53209.03
H53209.MDEA 141 EUR InStock
H53209.MD H53209.03
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850567-97-4 Molecular Formula: C7H9BO3S Formula Weight: 184.02 Melting Point: 118-122° MDL No.: MFCD03095261
Formule: C₇H₉BO₃S
MW: 184,02 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095261
Numéro CAS: 850567-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité