E-Phenylethenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: trans-2-Phenylvinylboronic acid
H53227.03 H53227.06
H53227.03EA 60.6 EUR InStock
H53227.03 H53227.06
E-Phenylethenylboronic acid 97%
E-Phenylethenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 6783-05-7 Molecular Formula: C8H9BO2 Formula Weight: 147.97 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00963621
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Numéro MDL: MFCD00963621
Numéro CAS: 6783-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité