2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53319.MDEA 417 EUR InStock
H53319.MD
2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid 97%
2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD09027230
Numéro CAS: 913835-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité