Aluminium oxyde superactivé basique Grade I
Fournisseur: Thermo Scientific
45886.A1 45886.30
45886.A1EA 197 EUR InStock
45886.A1 45886.30
Aluminium oxyde superactivé basique Grade I
Aluminium oxide superactivated basic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 50-200 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité