N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53371.06 H53371.14
H53371.06EA 52.9 EUR InStock
H53371.06 H53371.14
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine
Purity: 97% CAS No.: 1080-44-0 Molecular Formula: C9H11NO4S Formula Weight: 229.25 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00045898
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045898
Numéro CAS: 1080-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité