1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53374.03EA 36.8 EUR InStock
H53374.03 H53374.14 H53374.06
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Densité: 1,099
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06654198
Numéro CAS: 1817-49-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité