Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bis(2-carbo-pentoxy-3,5,6-trichlorophenyl)oxalate
H53378.06 H53378.14
H53378.06EA 75.7 EUR InStock
H53378.06 H53378.14
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate 95%
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate
Purity: 95% CAS No.: 75203-51-9 Molecular Formula: C26H24O8Cl6 Formula Weight: 677.19 Melting Point: 76-80° MDL No.: MFCD00012038
Formule: C₂₆H₂₄O₈Cl₆
MW: 677,19 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012038
Numéro CAS: 75203-51-9
EINECS: 278-124-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité