1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53386.03 H53386.06 H53386.14
H53386.03EA 42.6 EUR InStock
H53386.03 H53386.06 H53386.14
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole
Purity: 97% CAS No.: 37073-15-7 Molecular Formula: C7H7N3O2S Formula Weight: 197.21 Melting Point: 106-108° dec. MDL No.: MFCD00595638
Formule: C₇H₇N₃O₂S
MW: 197,21 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00595638
Numéro CAS: 37073-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité