2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53398.06EA 780 EUR InStock
H53398.06 H53398.03
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride 97%
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Formule: C₄H₇N₂OF₃·HCl
MW: 192,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09944516
Numéro CAS: 1171331-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité