2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53401.06 H53401.14
H53401.06EA 63.7 EUR InStock
H53401.06 H53401.14
2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Purity: 98% CAS No.: 362-75-4 Molecular Formula: C13H17N5O4 Formula Weight: 307.31 Melting Point: 221-222° Beilstein Reference: 43435 Optical Rotation: -99° (c=1 in dioxane) MDL No.: MFCD00005756
Formule: C₁₃H₁₇N₅O₄
Point de fusion: 221…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005756
Numéro CAS: 362-75-4
EINECS: 206-650-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité