(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: ((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H53402.03 H53402.06 H53402.14
H53402.03EA 36.9 EUR InStock
H53402.03 H53402.06 H53402.14
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98% CAS No.: 38274-16-7 Molecular Formula: C11H13BrSi Formula Weight: 253.21 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.19 Refractive Index: 1.554 Appearance: Yellow to brown Boiling Point: 60-80°/2mm MDL No.: MFCD01321391
Formule: C₁₁H₁₃BrSi
MW: 253.21 g/mol
Point d'ébullition: 60…80 °C (2 mmHg)
Densité: 1.19
Point d'éclair: >113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321391
Numéro CAS: 38274-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité