(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53403.06EA 39.8 EUR InStock
H53403.06 H53403.14
(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid 98%
(1S,2R,3R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 175 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026879
Numéro CAS: 3853-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité