1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
H53416.03 H53416.06 H53416.14
H53416.03EA 31.5 EUR InStock
H53416.03 H53416.06 H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 27975-78-6 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.559 MDL No.: MFCD00041589
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Densité: 1.336
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041589
Numéro CAS: 27975-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité