3-Iodo-1-phenylpropane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H53420.03 H53420.06 H53420.14
H53420.03EA 46.8 EUR InStock
H53420.03 H53420.06 H53420.14
3-Iodo-1-phenylpropane 97%
3-Iodo-1-phenylpropane
Purity: 97% CAS No.: 4119-41-9 Molecular Formula: C9H11I Formula Weight: 246.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5820 MDL No.: MFCD00019036
Formule: C₉H₁₁I
Densité: 1.530
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019036
Numéro CAS: 4119-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité