5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
H53422.03 H53422.06 H53422.14
H53422.03EA 88.4 EUR InStock
H53422.03 H53422.06 H53422.14
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Purity: 97% CAS No.: 699-95-6 Molecular Formula: C9H14O2 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.523 Boiling Point: 97°/20mm MDL No.: MFCD00799568
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (20 mmHg)
Densité: 1.027
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799568
Numéro CAS: 699-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité