1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53461.06EA 50.1 EUR InStock
H53461.06 H53461.14
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₂₁H₁₆O
MW: 284,36 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004449
Numéro CAS: 1522-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité