4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53501.06 H53501.14
H53501.06EA 59.1 EUR InStock
H53501.06 H53501.14
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 10575-25-4 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.21 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 231-232° MDL No.: MFCD00671356
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point d'ébullition: 231…232 °C
Densité: 0.952
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671356
Numéro CAS: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité