5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5,7-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
H54007.03 H54007.06
H54007.03EA 116 EUR InStock
H54007.03 H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 448193-94-0 Molecular Formula: C9H6Cl2O Formula Weight: 201.05 Melting Point: 98° MDL No.: MFCD09908160
Formule: C₉H₆Cl₂O
MW: 201,05 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09908160
Numéro CAS: 448193-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité