O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54035.03EA 55.8 EUR InStock
H54035.03 H54035.06
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate ≥98%
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₁₆F₆N₃O₃P
MW: 359,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD01863753
Numéro CAS: 265651-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité