N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54092.06EA 471 EUR InStock
H54092.06 H54092.03
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98%
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₄
MW: 378,38 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683516
Numéro CAS: 152120-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité