O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54144.03EA 52.1 EUR InStock
H54144.03 H54144.06
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98%
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Formule: C₁₂H₁₆BF₄N₅O₂
MW: 349,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077730
Numéro CAS: 125700-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité