4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H54156.03 H54156.06
H54156.03EA 87.4 EUR InStock
H54156.03 H54156.06
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline 97%
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Purity: 97% CAS No.: 82925-02-8 Molecular Formula: C19H24N2O2 Formula Weight: 312.41 MDL No.: MFCD04974539
Formule: C₁₉H₂₄N₂O₂
MW: 312,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974539
Numéro CAS: 82925-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité