Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54187.03EA 87.9 EUR InStock
H54187.03
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 97%
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one


Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115180
Numéro CAS: 55314-16-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité