Isocytosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54228.03 H54228.06 H54228.14
H54228.03EA 44.6 EUR InStock
H54228.03 H54228.06 H54228.14
Isocytosine 99%
Isocytosine
Purity: 99% CAS No.: 108-53-2 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 MDL No.: MFCD00057557
Formule: C₄H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057557
Numéro CAS: 108-53-2
EINECS: 203-592-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité