N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H54253.06 H54253.14
H54253.06EA 83.6 EUR InStock
H54253.06 H54253.14
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 6919-61-5 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.533 Boiling Point: 70° MDL No.: MFCD00075320
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C
Densité: 1.085
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075320
Numéro CAS: 6919-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité