2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54266.03EA 132 EUR InStock
H54266.03 H54266.MD H54266.06
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Formule: C₁₃H₈ClNO₂
MW: 245,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658244
Numéro CAS: 3158-91-6
EINECS: 221-602-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité