(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54281.MD H54281.03
H54281.MDEA 73.8 EUR InStock
H54281.MD H54281.03
(1H-Indol-2-yl)methanamine 97%
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Purity: 97% CAS No.: 21109-25-1 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 MDL No.: MFCD03422512
Formule: C₉H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422512
Numéro CAS: 21109-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité