3-Phenylsulphonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54339.MDEA 184 EUR InStock
H54339.MD H54339.03
3-Phenylsulphonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
3-Phenylsulphonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₁BN₂O₄S
MW: 360,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190589
Numéro CAS: 1083326-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité