4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54342.MD H54342.03
H54342.MDEA 116 EUR InStock
H54342.MD H54342.03
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid 97%
4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 916204-05-2 Molecular Formula: C24H23ClN2O2 Formula Weight: 406.91 MDL No.: MFCD16251290
Formule: C₂₄H₂₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251290
Numéro CAS: 916204-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité