N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
H54394.06 H54394.14
H54394.06EA 82.4 EUR InStock
H54394.06 H54394.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Purity: 98+% CAS No.: 152120-61-1 Molecular Formula: C9H14N4O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 6141956 MDL No.: MFCD00216663
Formule: C₉H₁₄N₄O₂
MW: 210,24 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216663
Numéro CAS: 152120-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité