4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)thiazol-2-amine
H54413.MD H54413.03 H54413.06
H54413.MDEA 57.5 EUR InStock
H54413.MD H54413.03 H54413.06
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Purity: 97% CAS No.: 2834-79-9 Molecular Formula: C15H12N2S Formula Weight: 252.33 Beilstein Reference: 187642 MDL No.: MFCD00047059
Formule: C₁₅H₁₂N₂S
MW: 252,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047059
Numéro CAS: 2834-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité