4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54449.03 H54449.06 H54449.14
H54449.03EA 54.4 EUR InStock
H54449.03 H54449.06 H54449.14
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5305-40-8 Molecular Formula: C5H2Cl2N2O Formula Weight: 175.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 66-71° MDL No.: MFCD02257701
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O
MW: 175,99 g/mol
Point de fusion: 66…71 °C
Numéro MDL: MFCD02257701
Numéro CAS: 5305-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité