4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54552.03 H54552.06
H54552.03EA 234 EUR InStock
H54552.03 H54552.06
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine 97%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine
Purity: 97% CAS No.: 14394-61-7 Molecular Formula: C6H8ClN3 Formula Weight: 157.60 MDL No.: MFCD00462111
Formule: C₆H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462111
Numéro CAS: 14394-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité