3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54570.MDEA 175 EUR InStock
H54570.MD H54570.03
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₃
MW: 250,10 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923427
Numéro CAS: 893440-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité