Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyloxyacetic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54581.06EA 82.8 EUR InStock
H54581.06
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C
Densité: 1,162
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274211
Numéro CAS: 30379-55-6
EINECS: 608-470-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité