Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: SMCC

H54627.MCEA 289 EUR InStock
H54627.MC H54627.MB
N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate ≥98%
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)


Formule: C₁₆H₁₈N₂O₆
MW: 334,33 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Numéro MDL: MFCD00009634
Numéro CAS: 64987-85-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité