4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54735.MDEA 73.5 EUR InStock
H54735.MD H54735.06
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4472-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité