Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54783.03 H54783.06
H54783.03EA 130 EUR InStock
H54783.03 H54783.06
Pyrimidine-2-carbothioamide 97%
Pyrimidine-2-carbothioamide
Purity: 97% CAS No.: 4537-73-9 Molecular Formula: C5H5N3S Formula Weight: 139.17 Beilstein Reference: 508162 MDL No.: MFCD12093703
Formule: C₅H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12093703
Numéro CAS: 4537-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité