1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
H54792.03 H54792.06
H54792.03EA 114 EUR InStock
H54792.03 H54792.06
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥99%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Purity: 99+% CAS No.: 74257-00-4 Molecular Formula: C11H12N4O4S Formula Weight: 296.30 Melting Point: 134-139° Beilstein Reference: 4328921 MDL No.: MFCD00009754
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₄S
MW: 296,301 g/mol
Point de fusion: 134…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009754
Numéro CAS: 74257-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité