Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluorobenzylmagnesium chloride 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H54881.AEEA 1220 EUR InStock
H54881.AE
2-Fluorobenzylmagnesium chloride 0.50 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane)
2-Fluorobenzylmagnesium chloride


Formule: C₇H₆ClFMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319900
Numéro CAS: 120608-58-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité