Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid ≥98%, ee 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H54922.MDEA 278 EUR InStock
H54922.MD
(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid ≥98%, ee 99%
(S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid


Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00145248
Numéro CAS: 96886-55-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité