4-(2-Chloropyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54957.03EA 674 EUR InStock
H54957.03
4-(2-Chloropyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 97%
4-(2-Chloropyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₉H₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18157687
Numéro CAS: 870221-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité