Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55109.06EA 332 EUR InStock
H55109.06 H55109.MD H55109.03
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Densité: 1,581
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463837
Numéro CAS: 41731-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité