Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

H55168.06EA 279 EUR InStock
H55168.06 H55168.03
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl 97%
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl


Formule: C₂₃H₃₄F₂
MW: 348,522 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182310
Numéro CAS: 118164-51-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité