(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-4'-(2-Methylbutyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55183.03 H55183.06
H55183.03EA 134 EUR InStock
H55183.03 H55183.06
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl 97%
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 63799-11-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 MDL No.: MFCD00192280
Formule: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192280
Numéro CAS: 63799-11-1
EINECS: 264-464-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité