Boc-Cha-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55282.MD H55282.03 H55282.06
H55282.MDEA 45.4 EUR InStock
H55282.MD H55282.03 H55282.06
Boc-Cha-OH 98%
Boc-Cha-OH
Purity: 98% CAS No.: 37736-82-6 Molecular Formula: C14H25NO4 Formula Weight: 271.36 Beilstein Reference: 3060603 MDL No.: MFCD00211335
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076896
Numéro CAS: 37736-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité