4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55285.06 H55285.14
H55285.06EA 51.4 EUR InStock
H55285.06 H55285.14
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol 97%
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 87184-99-4 Molecular Formula: C10H24O2Si Formula Weight: 204.38 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 63-66°/0.3mm MDL No.: MFCD04974070
Formule: C₁₀H₂₄O₂Si
Point d'ébullition: 63…66 °C (0.3 mmHg)
Densité: 0.888
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974070
Numéro CAS: 87184-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité