4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
H55394.06 H55394.14
H55394.06EA 71.7 EUR InStock
H55394.06 H55394.14
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 98%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 114772-54-2 Molecular Formula: C14H10BrN Formula Weight: 272.14 Melting Point: 125-128° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00671503
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,14 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671503
Numéro CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité