2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
H55438.03 H55438.06
H55438.03EA 89.7 EUR InStock
H55438.03 H55438.06
2-Bromomethyl-6-methylpyridine 97%
2-Bromomethyl-6-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 68470-59-7 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 38-42° MDL No.: MFCD04967229
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point de fusion: 38…42 °C
Numéro MDL: MFCD04967229
Numéro CAS: 68470-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité